3',4'-Dichlorosalicylanilide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
D1077-1G D1077-5G
TCIAD1077-1GEA 160 EUR InStock
TCIAD1077-1G TCIAD1077-5G
3',4'-Dichlorosalicylanilide ≥98.0% (sur base azote total)
3',4'-Dichlorosalicylanilide
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₂
Numéro MDL: MFCD00020023
Numéro CAS: 24448-73-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=432a9e55a77ccd914248b2216dd73e51236d6e68&vid=432a9e55a77ccd914248b2216dd73e51236d6e68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 217.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité