4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C2574-5G C2574-25G
TCIAC2574-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC2574-5G TCIAC2574-25G
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD01570172
Numéro CAS: 13790-39-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58eee619645bf7e068881292fb144b01f46a2950&vid=58eee619645bf7e068881292fb144b01f46a2950&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité