Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM13680.25EA 1990 EUR InStock
CAMBDLM-1368-0.25 CAMBDLM-1368-0.1 PROOCILDLM13680.25
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Formule: C₂₄H₃₄D₄O₄
Numéro MDL: MFCD00143759
Numéro CAS: 93951-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité