Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM16300.1EA 770 EUR InStock
PROOCILDLM16300.1 CAMBDLM-1630-0.1
Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Di-n-octyl phthalate-[ring-D₄]
Formule: C₂₄H₃₄D₄O₄
Numéro MDL: MFCD00144150
Numéro CAS: 93952-13-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité