1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2252-25G B2252-5G
TCIAB2252-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB2252-25G TCIAB2252-5G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006503
Numéro CAS: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfcdfa7a2b9705817e033c4f8b65380683bfc109&vid=dfcdfa7a2b9705817e033c4f8b65380683bfc109&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité