2-Amino-N-isopropylbenzamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10280000EA 164 EUR InStock
EHERC10280000
2-Amino-N-isopropylbenzamide
2-Amino-N-isopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,230 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143620
Numéro CAS: 30391-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité