4-Amino-1-isopropylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I0774-25G I0774-5G
TCIAI0774-25GEA 268 EUR InStock
TCIAI0774-25G TCIAI0774-5G
4-Amino-1-isopropylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-1-isopropylpiperidine
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,2419 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411606
Numéro CAS: 127285-08-9
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24073abadecd2de07fb8b6c6f4a31fa996d3e39f&vid=24073abadecd2de07fb8b6c6f4a31fa996d3e39f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité