4-Amino-1-methylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2046-25G A2046-5G
TCIAA2046-25GEA 105 EUR InStock
TCIAA2046-25G TCIAA2046-5G
4-Amino-1-methylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-1-methylpiperidine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,1888 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD01570549
Numéro CAS: 41838-46-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7258e3235aece84eb53ef108a69c0ce8de9dd12&vid=b7258e3235aece84eb53ef108a69c0ce8de9dd12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité