Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H32236.06 H32236.14
H32236.06EA 50.7 EUR InStock
H32236.06 H32236.14
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Purity: 98% CAS No.: 34837-84-8 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 MDL No.: MFCD00800608
Formule: C₉H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800608
Numéro CAS: 34837-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité