3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
H35190.03 H35190.05 H35190.06
H35190.03EA 74.9 EUR InStock
H35190.03 H35190.05 H35190.06
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₆F₅NS
MW: 218,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674199
Numéro CAS: 2993-22-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité