Monomethyl phthalate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16179000EA 80 EUR InStock
EHERC16179000
Monomethyl phthalate
Monomethyl phthalate
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002466
Numéro CAS: 4376-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité