4-Methoxyphthalic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1432-1G M1432-5G
TCIAM1432-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAM1432-1G TCIAM1432-5G
4-Methoxyphthalic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methoxyphthalic acid
Formule: C₉H₈O₅
MW: 196,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00094739
Numéro CAS: 1885-13-8
EINECS: 217-546-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fcd1e78ce6be017770ce96a383820f30cc7ccbb&vid=9fcd1e78ce6be017770ce96a383820f30cc7ccbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité