Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopropanesulphonylchloride
H29107.06 H29107.03
H29107.06EA 97.3 EUR InStock
H29107.06 H29107.03
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 139631-62-2 Molecular Formula: C3H5ClO2S Formula Weight: 140.59 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 96°(205°F) Refractive Index: 1.477 Boiling Point: 60°/2mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01631933
Formule: C₃H₅ClO₂S
MW: 140,59 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (2 mmHg)
Densité: 1.39
Point d'éclair: 96 °C (205 °F)
Numéro MDL: MFCD01631933
Numéro CAS: 139631-62-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité