Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopropanesulphonyl chloride

Synonyms: Cyclopropanesulphonylchloride

023327-5G 023327-25G
FLUO023327-5GEA 0 EUR InStock
FLUO023327-5G FLUO023327-25G
Cyclopropanesulphonyl chloride
Cyclopropanesulphonyl chloride


Formule: C₃H₅ClO₂S
MW: 140,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631933
Numéro CAS: 139631-62-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité