2-Cyanophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
C2416-1G C2416-5G
TCIAC2416-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2416-1G TCIAC2416-5G
2-Cyanophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632208
Numéro CAS: 138642-62-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83f578b7dad874c672b68e1e0305dbe36ff621c7&vid=83f578b7dad874c672b68e1e0305dbe36ff621c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité