4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D1070-25G D1070-250G
TCIAD1070-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD1070-25G TCIAD1070-250G
4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile
Formule: C₈Cl₂N₂O₂
Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 209…214 °C
Densité: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001593
Numéro CAS: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac526ecd4eb70c15b450a4724d402864d777ca8&vid=8ac526ecd4eb70c15b450a4724d402864d777ca8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité