Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine

Attention

040476-1G 040476-5G
FLUO040476-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040476-1G FLUO040476-5G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine


Formule: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29.3 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00127867
Numéro CAS: 49845-33-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité