2,2-Bis(4-chlorophényl)éthanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12070000EA 101 EUR InStock
EHERC12070000
2,2-Bis(4-chlorophényl)éthanol
2,2-Bis(4-chlorophényl)éthanol
Formule: C₁₄H₁₂Cl₂O
MW: 267,15 g/mol
Numéro CAS: 2642-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité