Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloropyridine-3-ol

Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinol

045045-100G 045045-25G
FLUO045045-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045045-100G FLUO045045-25G
2-Chloropyridine-3-ol
2-Chloropyridine-3-ol


Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…171 °C
Numéro MDL: MFCD00006235
Numéro CAS: 6636-78-8
EINECS: 229-635-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité