2,2-Diphénylpropiononitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2534-25G D2534-5G
TCIAD2534-25GEA 246 EUR InStock
TCIAD2534-25G TCIAD2534-5G
2,2-Diphénylpropiononitrile ≥98.0% (par GC)
2,2-Diphénylpropiononitrile
Formule: (C₆H₅)₂C(CN)CH₃
Point d'ébullition: 142°C
Densité: 1,0671 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001846
Numéro CAS: 5558-67-8
EINECS: 226-925-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa31a013ba440ca4e5e758032ca1817ad4eccc18&vid=fa31a013ba440ca4e5e758032ca1817ad4eccc18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité