3-Hydroxypropiononitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0450-25ML C0450-100ML
TCIAC0450-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAC0450-25ML TCIAC0450-100ML
3-Hydroxypropiononitrile ≥98.0% (par GC)
3-Hydroxypropiononitrile
Formule: C₃H₅NO
Point d'ébullition: 221°C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 137°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002826
Numéro CAS: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 14,03794
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38a2b321fec732a7ef21a5a66a116b4ebf4466c6&vid=38a2b321fec732a7ef21a5a66a116b4ebf4466c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité