3-Hydroxypropiononitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1285-25ML C1285-500ML
TCIAC1285-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAC1285-25ML TCIAC1285-500ML
3-Hydroxypropiononitrile ≥95.0% (par GC)
3-Hydroxypropiononitrile
Formule: C₃H₅NO
Point d'ébullition: 221°C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 137°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002826
Numéro CAS: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 14,03794
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c994066873bf6895548669ce9edfe61f16f51399&vid=c994066873bf6895548669ce9edfe61f16f51399&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité