Pentadécane-15-olide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Oxa-2-cyclohexadecanoneOxacyclohexadecane-2-one
TCIAP0985-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAP0985-25G
Pentadécane-15-olide ≥98.0% (par GC)
Pentadécane-15-olide
Formule: C₁₅H₂₈O₂
MW: 240,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039667
Numéro CAS: 106-02-5
Merck Index: 14,03910
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/28/28991628.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité