Pyrocarbonate de di(tert-butyle) ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif BOC pour acides aminés
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
D1547-100G D1547-25G D1547-500G
TCIAD1547-100GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD1547-100G TCIAD1547-25G TCIAD1547-500G
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif BOC pour acides aminés
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20…23 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008805
Numéro CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
ONU: 2930
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e76f79d85fb16c6a3086962a76d1e9631e52b271&vid=9b554da4de6439d30530f5ff0c530c94a95c171d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité