Méthylurée ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Méthylcarbamide
TCIAM0455-500GEA 66 EUR InStock
TCIAM0455-500G TCIAM0455-25G
Méthylurée ≥98.0% (sur base azote total)
Méthylurée
Formule: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Point de fusion: 98…102 °C
Numéro MDL: MFCD00007950
Numéro CAS: 598-50-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/99/28973899.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité