Acide 2-butynoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T1199-1G T1199-25G T1199-5G
TCIAT1199-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT1199-1G TCIAT1199-25G TCIAT1199-5G
Acide 2-butynoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-butynoïque
Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 203°C
Point de fusion: 78 °C
Densité: 0,9641 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004363
Numéro CAS: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb758fecbed849a92121ce27d9f95cb04253d789&vid=bb758fecbed849a92121ce27d9f95cb04253d789&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité