Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Norleucine

Synonyms: H-DL-Nle-OH, (±)-Norleucine, 2-Aminohexanoic acid

045400-100G 045400-25G
FLUO045400-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045400-100G FLUO045400-25G
DL-Norleucine
DL-Norleucine


Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064422
Numéro CAS: 616-06-8
EINECS: 210-462-7
Merck Index: 12,06800
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité