Acide (4-aminophényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0393-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAA0393-25G
Acide (4-aminophényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (4-aminophényl)acétique
Formule: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 199…202 °C
Numéro MDL: MFCD00007916
Numéro CAS: 1197-55-3
Merck Index: 13,00462
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/29/28927829.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité