Phénolphtaléine ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0376-100GEA 77.2 EUR InStock
0376-100G 0376-50G
Phénolphtaléine ACS
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Point de fusion: 258…262 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
Merck Index: 14,07243
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Clarity of Alcohol Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 8 – 10) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité