N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-P-phenylenediamine 2HCl
D3931-5G D3931-1G
TCIAD3931-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD3931-5G TCIAD3931-1G
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209,12 g/mol
Point de fusion: 208°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012991
Numéro CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be96ac50379531d71c4626de2813053ad25aacf4&vid=9341584638c5fe3c37330cab7573fbd298a65f33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %
Suitability for sulfide-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité