Bis(2-éthylhexyl)amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0510-25ML D0510-500ML
TCIAD0510-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0510-25ML TCIAD0510-500ML
Bis(2-éthylhexyl)amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Bis(2-éthylhexyl)amine
Formule: C₁₆H₃₅N
MW: 241,46 g/mol
Point d'ébullition: 281,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –60 °C
Densité: 0,8062 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009489
Numéro CAS: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24eb1ed4617a26fbb4a59f143c4b8b6df933cd38&vid=24eb1ed4617a26fbb4a59f143c4b8b6df933cd38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité