1-Ethynylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0297-25G E0297-500G
TCIAE0297-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAE0297-25G TCIAE0297-500G
1-Ethynylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
1-Ethynylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₂O
Point d'ébullition: 174°C
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003858
Numéro CAS: 78-27-3
EINECS: 201-100-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef7999a35625f459bdd1ef64cd2bc51dbd1d050&vid=6ef7999a35625f459bdd1ef64cd2bc51dbd1d050&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité