Butyne-2-ol-1 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0712-25ML B0712-5ML
TCIAB0712-25MLEA 124 EUR InStock
TCIAB0712-25ML TCIAB0712-5ML
Butyne-2-ol-1 ≥98.0% (par GC)
Butyne-2-ol-1
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,9483 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002914
Numéro CAS: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&vid=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité