(±)-4-Méthylcyclohexene
Fournisseur: TCI
Danger
M0201-25ML M0201-500ML
TCIAM0201-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAM0201-25ML TCIAM0201-500ML
(±)-4-Méthylcyclohexene
(±)-4-Méthylcyclohexene
Formule: C₇H₁₂
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: –115.5 °C
Densité: 0,7991 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –1°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001573
Numéro CAS: 591-47-9
EINECS: 209-715-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99e2a18b245bf2a7bdd9f2a90cb98baf9159626c&vid=99e2a18b245bf2a7bdd9f2a90cb98baf9159626c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC,NMR) min. 85 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité