1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0860-100G C0860-25G C0860-5G
TCIAC0860-100GEA 164 EUR InStock
TCIAC0860-100G TCIAC0860-25G TCIAC0860-5G
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane ≥98.0% (par GC)
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadécane
Formule: C₁₂H₂₄O₆
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005113
Numéro CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 14,02602
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863edf00c424d4bd528953c3f2d0942b1eef685b&vid=863edf00c424d4bd528953c3f2d0942b1eef685b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité