Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrazole

Attention
Synonyms: Pyrazole, 1H-Pyrazole

032730-100G 032730-25G
FLUO032730-100GEA 0 EUR InStock
FLUO032730-100G FLUO032730-25G
Pyrazole
Pyrazole


Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…68 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005234
Numéro CAS: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité