2-Naphthyl boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
N0649-1G N0649-25G N0649-5G
TCIAN0649-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAN0649-1G TCIAN0649-25G TCIAN0649-5G
2-Naphthyl boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Naphthyl boronic acid
Formule: C₁₀H₉BO₂
Numéro MDL: MFCD00236051
Numéro CAS: 32316-92-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c5084066fa850315e8522fec3e4275e308958d&vid=75c5084066fa850315e8522fec3e4275e308958d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité