3-Cyanophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
C2031-25G C2031-5G
TCIAC2031-25GEA 187 EUR InStock
TCIAC2031-25G TCIAC2031-5G
3-Cyanophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318967
Numéro CAS: 150255-96-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=931a4eb046f1a4a1c258352214fe7fbab39e35f2&vid=931a4eb046f1a4a1c258352214fe7fbab39e35f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité