Acide (3-hydroxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)metaboric acid, (3-Hydroxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)borane, 3-Hydroxybenzeneboronic acid
H1185-1G H1185-5G
TCIAH1185-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAH1185-1G TCIAH1185-5G
Acide (3-hydroxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-hydroxyphényl)métaborique
Formule: C₆H₇BO₃
MW: 137,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074603
Numéro CAS: 87199-18-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f8cb02c8a57f70ddfc40345d61f4692cf939125&vid=0f8cb02c8a57f70ddfc40345d61f4692cf939125&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité