Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-acétylbenzoïque

Synonyms: 3'-Acetophenonecarboxylic acid, 3-Acetylbenzoic Acid

021668-25G 021668-5G
FLUO021668-25GEA 0 EUR InStock
FLUO021668-25G FLUO021668-5G
Acide 3-acétylbenzoïque
3-Acetylbenzoic acid


Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 343 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00045847
Numéro CAS: 586-42-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité