Acide 3-(indole-3-yl)propionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
I0032-25G I0032-5G
TCIAI0032-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAI0032-25G TCIAI0032-5G
Acide 3-(indole-3-yl)propionique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Point de fusion: 129…132 °C
Densité: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005660
Numéro CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e6e1ff00284f809045e9bfbf9d95cc93cf3e68e&vid=1e6e1ff00284f809045e9bfbf9d95cc93cf3e68e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité