D(-)-Arginine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: D-Arginine, (R)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, H-D-Arg-OH, H-D-(-)-Arg-OH, (R)-(-)-Arginine, D-(-)-Arginine, D-2-Amino-5-guanidinovaleric acid
A1029-1G A1029-5G
TCIAA1029-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA1029-1G TCIAA1029-5G
D(-)-Arginine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D(-)-Arginine
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Point de fusion: 212 °C
Numéro MDL: MFCD00063116
Numéro CAS: 157-06-2
EINECS: 205-866-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ad2ecd83ccd38ae7f88e0d7f52740a90c7139d1&vid=9ad2ecd83ccd38ae7f88e0d7f52740a90c7139d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -28.0 deg (C=8, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité