L-Arginine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A0528-25G A0528-500G
TCIAA0528-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0528-25G TCIAA0528-500G
L-Arginine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Arginine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Point de fusion: 218 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064550
Numéro CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 14,00780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67ac0bdd9756d43d2a58f86e845fce8bd24fdabc&vid=67ac0bdd9756d43d2a58f86e845fce8bd24fdabc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +23.0 deg (C=8, HCl (1+1))
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité