Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-fluoro-p-toluique

Attention

037151-1G 037151-5G
FLUO037151-1GEA 0 EUR InStock
FLUO037151-1G FLUO037151-5G
Acide 2-fluoro-p-toluique
Acide 2-fluoro-p-toluique


Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03092906
Numéro CAS: 7697-23-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité