L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane 96,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane
T1255-25ML T1255-500ML T1255-100ML
TCIAT1255-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1255-25ML TCIAT1255-500ML TCIAT1255-100ML
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane 96,0 GC, T
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 179.29 g/mol
Point d'ébullition: 194
Point d'éclair: 86°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008206
Numéro CAS: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c41d614ba064bf2c6322083519a165138bb684c&vid=8c41d614ba064bf2c6322083519a165138bb684c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité