Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Nitroindoline

Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-6-nitro-(1H)-indole

023373-1G 023373-5G
FLUO023373-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023373-1G FLUO023373-5G
6-Nitroindoline
6-Nitroindoline


Formule: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 66…67 °C
Numéro MDL: MFCD00005710
Numéro CAS: 19727-83-4
EINECS: 243-257-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité