4-Hydroxyindole
Attention
Synonyms: Indol-4-ol, 4-Indolol, 4-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-4-ol
016235-1G 016235-25G 016235-5G
FLUO016235-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016235-1G FLUO016235-25G FLUO016235-5G
4-Hydroxyindole
4-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (0.01 mmHg)
Point de fusion: 102…104 °C
Numéro MDL: MFCD00005667
Numéro CAS: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité