Sulfure de diallyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0235-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAA0235-25ML TCIAA0235-250ML
Sulfure de diallyle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de diallyle
Formule: C₆H₁₀S
MW: 114,21 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: –83 °C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00008658
Numéro CAS: 592-88-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00297
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/67/28927667.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité