Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthylpyrimidine

Danger

040003-1G 040003-5G
FLUO040003-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040003-1G FLUO040003-5G
5-Méthylpyrimidine
5-Méthylpyrimidine


Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047386
Numéro CAS: 2036-41-1
EINECS: 218-006-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité