Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3,5-diméthoxyphényl)acétique

Attention
Synonyms: 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid

132700-1G 132700-5G
FLUO132700-1GEA 0 EUR InStock
FLUO132700-1G FLUO132700-5G
Acide (3,5-diméthoxyphényl)acétique
Acide (3,5-diméthoxyphényl)acétique


Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016827
Numéro CAS: 4670-10-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité